Stampa…
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
OR28798-5G OR28798-10G OR28798-1G
APOSOR28798-5GEA 46.4 EUR
APOSOR28798-5G APOSOR28798-10G APOSOR28798-1G
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110.12 g/mol
Punto di fusione: 166…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173728
CAS Number: 68282-53-1