Stampa…
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28797-10G OR28797-1G OR28797-5G
APOSOR28797-10GEA 136 EUR
APOSOR28797-10G APOSOR28797-1G APOSOR28797-5G
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₁₀N₂O
Peso molecolare: 138.17 g/mol
Punto di fusione: 104…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173727
CAS Number: 88634-80-4