Stampa…
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28795-25G OR28795-5G
APOSOR28795-25GEA 0 EUR
APOSOR28795-25G APOSOR28795-5G
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Punto di fusione: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173725
CAS Number: 35034-22-1
UN: 3259
ADR: 8,III