Aminomalononitrile-p-toluenesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Aminomalononitrile p-Toluenesulphonate, Aminomalononitrile p-Toluenesulphonic acid, Aminomalononitrile p-Toluenesulfonic acid, Dicyanomethylammonium p-Toluenesulphonate, 2-Aminomalononitrile 4-methylbenzenesulphonate, Dicyanomethylammonium p-Toluenesulfonate
Formula:
C₃H₃N₃ Punto di fusione: 169 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00012848 CAS Number: 5098-14-6 EINECS: 225-817-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |