Stampa…
Clioquinolo
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28788-1G OR28788-5G
APOSOR28788-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28788-1G APOSOR28788-5G
Clioquinolo
Clioquinolo
Formula: C₉H₅ClINO
Punto di fusione: 175 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006787
CAS Number: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III