Trimethylsulphoxonium iodide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₉IOS Punto di fusione: 208…212 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011899 CAS Number: 1774-47-6 EINECS: 217-204-2 |