Stampa…
6-Hydroxy-m-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28783-100G OR28783-25G
APOSOR28783-100GEA 64.4 EUR
APOSOR28783-100G APOSOR28783-25G
6-Hydroxy-m-toluic acid
6-Hydroxy-m-toluic acid
Formula: C₈H₈O₃
Punto di fusione: 150…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002461
CAS Number: 89-56-5
EINECS: 201-918-6