2(5H)-Furanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₄O₂ Punto di ebollizione: 212…214 °C/760mmHg Punto di fusione: 44320 °C Densità: 1,185 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005376 CAS Number: 497-23-4 |