Stampa…
2-Amino-5-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
OR28779-100G OR28779-50G OR28779-500G
APOSOR28779-100GEA 29.2 EUR
APOSOR28779-100G APOSOR28779-50G APOSOR28779-500G
2-Amino-5-methylpyridine 98%
2-Amino-5-methylpyridine
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 226…228 °C
Punto di fusione: 74…78 °C
Flash Pt: 118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006328
CAS Number: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III