Stampa…
3-Methylpyrocatechol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28777-25G OR28777-100G OR28777-5G
APOSOR28777-25GEA 84.1 EUR
APOSOR28777-25G APOSOR28777-100G APOSOR28777-5G
3-Methylpyrocatechol 98%
3-Methylpyrocatechol
Formula: C₇H₈O₂
Punto di ebollizione: 241 °C
Punto di fusione: 65…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016435
CAS Number: 488-17-5
EINECS: 207-672-6