m-Anisidina
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₉NO Punto di ebollizione: 250…251 °C Punto di fusione: –1 °C Densità: 1,096 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 126 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007783 CAS Number: 536-90-3 EINECS: 208-651-4 UN: 2431 ADR: 6.1,III |