Stampa…
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
OR28774-100G OR28774-1KG OR28774-500G
APOSOR28774-100GEA 116 EUR
APOSOR28774-100G APOSOR28774-1KG APOSOR28774-500G
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 179 °C/15mmHg
Punto di fusione: 112…116 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003369
CAS Number: 621-59-0
EINECS: 210-694-9