Stampa…
2-Isopropyl-6-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28768-25G OR28768-5G OR28768-1G
APOSOR28768-25GEA 1510 EUR
APOSOR28768-25G APOSOR28768-5G APOSOR28768-1G
2-Isopropyl-6-methylaniline
2-Isopropyl-6-methylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,2328 g/mol
Punto di ebollizione: 108…110 °C/10mmHg
Densità: 0,957 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007746
CAS Number: 5266-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III