Stampa…
2,6-Dibromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28767-100G OR28767-25G
APOSOR28767-100GEA 43.7 EUR
APOSOR28767-100G APOSOR28767-25G
2,6-Dibromopyridine
2,6-Dibromopyridine
Formula: C₅H₃Br₂N
Peso molecolare: 236,89 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C
Punto di fusione: 118…119 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006223
CAS Number: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II