Stampa…
Adamantane-1-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28762-100G OR28762-25G OR28762-500G
APOSOR28762-100GEA 40.6 EUR
APOSOR28762-100G APOSOR28762-25G APOSOR28762-500G
Adamantane-1-carboxylic acid 98%
Adamantane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Punto di fusione: 172…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074720
CAS Number: 828-51-3
EINECS: 212-584-6