Stampa…
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl-POPOP, 1,4-Bis[2-(4-methyl-5-phenyloxazolyl)]benzene
OR28759-25G OR28759-5G
APOSOR28759-25GEA 582 EUR
APOSOR28759-25G APOSOR28759-5G
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
Formula: C₂₆H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 392,46 g/mol
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005310
CAS Number: 3073-87-8
EINECS: 221-349-7