Stampa…
5-Bromouracil 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Bromouracil
OR28754-100G OR28754-500G
APOSOR28754-100GEA 85.8 EUR
APOSOR28754-100G APOSOR28754-500G
5-Bromouracil 98%
5-Bromouracil
Formula: C₄H₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 190,98 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006017
CAS Number: 51-20-7
EINECS: 200-084-0