Stampa…
2,2'-Bipiridina 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28749-100G OR28749-250G OR28749-25G
APOSOR28749-100GEA 57.2 EUR
APOSOR28749-100G APOSOR28749-250G APOSOR28749-25G
2,2'-Bipiridina 99+%
2,2'-Dipiridile
Formula: C₁₀H₈N₂
Punto di ebollizione: 273 °C
Punto di fusione: 70…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006212
CAS Number: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III