Stampa…
4'-Aminoacetofenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
OR28747-100G OR28747-500G
APOSOR28747-100GEA 20.5 EUR
APOSOR28747-100G APOSOR28747-500G
4'-Aminoacetofenone 98%
4'-Aminoacetofenone
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Punto di ebollizione: 292…294 °C
Punto di fusione: 103…107 °C
Densità: 0,77 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007896
CAS Number: 99-92-3
EINECS: 202-801-2