Stampa…
4-Bromoveratrole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
OR28742-100G OR28742-25G OR28742-500G
APOSOR28742-100GEA 91.6 EUR
APOSOR28742-100G APOSOR28742-25G APOSOR28742-500G
4-Bromoveratrole 98%
4-Bromoveratrole
Formula: C₈H₉BrO₂
Peso molecolare: 217,06 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C
Densità: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008381
CAS Number: 2859-78-1