Stampa…
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28741-100G OR28741-25G OR28741-5G
APOSOR28741-100GEA 132 EUR
APOSOR28741-100G APOSOR28741-25G APOSOR28741-5G
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formula: C₉H₈BrClO₂
Punto di ebollizione: 288 °C
Densità: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013635
CAS Number: 76008-73-6