Stampa…
Ethyl-6-bromohexanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28740-5G OR28740-100G OR28740-500G
APOSOR28740-5GEA 0 EUR
APOSOR28740-5G APOSOR28740-100G APOSOR28740-500G
Ethyl-6-bromohexanoate
Ethyl-6-bromohexanoate
Formula: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Punto di ebollizione: 128…130 °C/16mmHg
Densità: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000270
CAS Number: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
ADR: 3,III