Stampa…
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
OR2874-1G OR2874-5G OR2874-25G
APOSOR2874-1GEA 20.5 EUR
APOSOR2874-1G APOSOR2874-5G APOSOR2874-25G
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₆ClNO₃
Peso molecolare: 175,57 g/mol
Punto di fusione: 97…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06660120
CAS Number: 460081-18-9