Stampa…
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
OR28733-25G OR28733-100G OR28733-1G
APOSOR28733-25GEA 93.1 EUR
APOSOR28733-25G APOSOR28733-100G APOSOR28733-1G
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,19 g/mol
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001681
CAS Number: 58-27-5
EINECS: 200-372-6