Stampa…
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28728-100G OR28728-25G OR28728-5G
APOSOR28728-100GEA 39.3 EUR
APOSOR28728-100G APOSOR28728-25G APOSOR28728-5G
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Punto di fusione: 165…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068241
CAS Number: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9