Stampa…
Cyclobutanecarbonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclobutanecarboxylic acid chloride, Cyclobutanecarboxylic chloride, Cyclobutanecarbonylchloride
OR28716-100G OR28716-25G
APOSOR28716-100GEA 308 EUR
APOSOR28716-100G APOSOR28716-25G
Cyclobutanecarbonyl chloride 95%
Cyclobutanecarbonyl chloride
Formula: C₅H₇ClO
Peso molecolare: 118.56 g/mol
Punto di ebollizione: 60 °C/50mmHg
Densità: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001319
CAS Number: 5006-22-4
UN: 2920
ADR: 8+3 II