Stampa…
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2,4-dihydro-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one
OR28715-10G OR28715-1G
APOSOR28715-10GEA 62.6 EUR
APOSOR28715-10G APOSOR28715-1G
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formula: C₉H₉N₃O
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 210…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003137
CAS Number: 4149-06-8