Stampa…
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28712-25G OR28712-5G
APOSOR28712-25GEA 37.7 EUR
APOSOR28712-25G APOSOR28712-5G
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
Formula: C₁₃H₁₀N₂O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053007
CAS Number: 27503-81-7
UN: 3261
ADR: 8,III