Stampa…
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 4,6-dihydroxynicotinate
OR2871-1G OR2871-5G
APOSOR2871-1GEA 14.7 EUR
APOSOR2871-1G APOSOR2871-5G
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Formula: C₈H₉NO₄
Peso molecolare: 183,17 g/mol
Punto di fusione: 214…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00834976
CAS Number: 6975-44-6