Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR28709-250MG
OR28709-500MG
APOSOR28709-250MGEA
65.4
EUR
APOSOR28709-250MG
APOSOR28709-500MG
Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Formula:
C₇H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 77 °C/68,5mmHg Densità: 0,938 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 42 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009943 CAS Number: 20913-25-1 EINECS: 244-113-5 UN: 3272 ADR: 3,III |