Stampa…
1,3-Cyclohexanedione 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclohexane-1,3-dione
OR28703-100G OR28703-1KG OR28703-500G
APOSOR28703-100GEA 17.6 EUR
APOSOR28703-100G APOSOR28703-1KG APOSOR28703-500G
1,3-Cyclohexanedione 99%
1,3-Cyclohexanedione
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Punto di fusione: 101…105 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001585
CAS Number: 504-02-9
EINECS: 207-980-0