Stampa…
2-Acetyl-3-methylpyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR28702-100G OR28702-25G
APOSOR28702-100GEA 368 EUR
APOSOR28702-100G APOSOR28702-25G
2-Acetyl-3-methylpyrazine
2-Acetyl-3-methylpyrazine
Formula: C₇H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014612
CAS Number: 23787-80-6