Stampa…
5-Cloro-2-nitroanilina
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28701-100G OR28701-10G OR28701-25G
APOSOR28701-100GEA 94.5 EUR
APOSOR28701-100G APOSOR28701-10G APOSOR28701-25G
5-Cloro-2-nitroanilina
5-Cloro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Punto di fusione: 124…129 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007776
CAS Number: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III