Stampa…
3-tert-Butylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(tert-Butyl)benzoic acid
OR2870-10G OR2870-1G OR2870-5G
APOSOR2870-10GEA 496 EUR
APOSOR2870-10G APOSOR2870-1G APOSOR2870-5G
3-tert-Butylbenzoic acid
3-tert-Butylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di fusione: 129…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01463861
CAS Number: 7498-54-6