Stampa…
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sesamol, 3,4-Methylenedioxyphenol, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ol
OR28697-100G OR28697-25G
APOSOR28697-100GEA 0 EUR
APOSOR28697-100G APOSOR28697-25G
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol)
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol)
Formula: C₇H₆O₃
Peso molecolare: 138,12 g/mol
Punto di ebollizione: 113…116 °C/2mmHg
Punto di fusione: 61…65 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005827
CAS Number: 533-31-3
EINECS: 208-561-5