Stampa…
6-Nitroveratraldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde
OR28696-100G OR28696-25G
APOSOR28696-100GEA 199 EUR
APOSOR28696-100G APOSOR28696-25G
6-Nitroveratraldehyde 96%
6-Nitroveratraldehyde
Formula: C₉H₉NO₅
Peso molecolare: 211,17 g/mol
Punto di fusione: 132…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007134
CAS Number: 20357-25-9