Stampa…
Fenil isotiocianato
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28695-100G OR28695-500G
APOSOR28695-100GEA 0 EUR
APOSOR28695-100G APOSOR28695-500G
Fenil isotiocianato
Fenil isotiocianato
Formula: C₇H₅NS
Punto di ebollizione: 218…221 °C
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 1,132 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004798
CAS Number: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II