Stampa…
4-Isopropylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28694-25G OR28694-5G
APOSOR28694-25GEA 288 EUR
APOSOR28694-25G APOSOR28694-5G
4-Isopropylbenzonitrile
4-Isopropylbenzonitrile
Formula: C₁₀H₁₁N
Peso molecolare: 145,2 g/mol
Punto di ebollizione: 88…90 °C/5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052966
CAS Number: 13816-33-6