Stampa…
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28691-1G OR28691-5G
APOSOR28691-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28691-1G APOSOR28691-5G
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Formula: C₈H₇ClO₄S
Punto di fusione: 59…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009797
CAS Number: 26638-43-7
UN: 3261
ADR: 8,III