Stampa…
Isonipecotamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Piperidine-4-carboxamide
OR28687-100G OR28687-250G OR28687-25G
APOSOR28687-100GEA 36.4 EUR
APOSOR28687-100G APOSOR28687-250G APOSOR28687-25G
Isonipecotamide 98%
Isonipecotamide
Formula: C₆H₁₂N₂O
Punto di fusione: 145…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038012
CAS Number: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6