Stampa…
Diaminomaleonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28686-100G OR28686-25G
APOSOR28686-100GEA 94.5 EUR
APOSOR28686-100G APOSOR28686-25G
Diaminomaleonitrile 98%
Diaminomaleonitrile
Formula: C₄H₄N₄
Peso molecolare: 108,1 g/mol
Punto di fusione: 178…179 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001870
CAS Number: 1187-42-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III