Stampa…
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28682-100G OR28682-500G OR28682-1KG
APOSOR28682-100GEA 79.9 EUR
APOSOR28682-100G APOSOR28682-500G APOSOR28682-1KG
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 165 °C/10mmHg
Punto di fusione: 67…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003311
CAS Number: 613-45-6
EINECS: 210-342-4