Stampa…
2'-Aminoacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
OR28679-100G OR28679-1KG OR28679-500G
APOSOR28679-100GEA 64 EUR
APOSOR28679-100G APOSOR28679-1KG APOSOR28679-500G
2'-Aminoacetophenone 98%
2'-Aminoacetophenone
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Punto di ebollizione: 253…255 °C
Densità: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007717
CAS Number: 551-93-9
EINECS: 209-002-8