Maltol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR28677-100G
OR28677-25G
OR28677-500G
APOSOR28677-100GEA
27.7
EUR
APOSOR28677-100G
APOSOR28677-25G
APOSOR28677-500G
Maltol
Maltol
Formula:
C₆H₆O₃ Punto di ebollizione: 170 °C/100mmHg Punto di fusione: 160…165 °C Flash Pt: 95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006578 CAS Number: 118-71-8 EINECS: 204-271-8 |