Stampa…
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Mercapto-1,2,4-triazole
OR28670-100G OR28670-25G OR28670-500G
APOSOR28670-100GEA 17.6 EUR
APOSOR28670-100G APOSOR28670-25G APOSOR28670-500G
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
Formula: C₂H₃N₃S
Peso molecolare: 101,13 g/mol
Punto di fusione: 217…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005229
CAS Number: 3179-31-5
EINECS: 221-656-6