Stampa…
Etile cianoacetato 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28668-5G OR28668-25G OR28668-100G
APOSOR28668-5GEA 36.4 EUR
APOSOR28668-5G APOSOR28668-25G APOSOR28668-100G
Etile cianoacetato 98%
Etile cianoacetato
Formula: C₅H₇NO₂
Punto di ebollizione: 208…210 °C
Punto di fusione: –23 °C
Densità: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001940
CAS Number: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
UN: 3334
ADR: 9,III