Stampa…
2-Bromoanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-2-methoxybenzene
OR28661-100G OR28661-25G
APOSOR28661-100GEA 24.8 EUR
APOSOR28661-100G APOSOR28661-25G
2-Bromoanisole 98%
2-Bromoanisole
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187.04 g/mol
Punto di ebollizione: 220…223 °C
Punto di fusione: 44257 °C
Densità: 1.502 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000064
CAS Number: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS III