2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
OR28655-500G
OR28655-100G
APOSOR28655-500GEA
80
EUR
APOSOR28655-500G
APOSOR28655-100G
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 99%
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formula:
C₂H₃N₃S₂ Peso molecolare: 133,2 g/mol Punto di fusione: 235…243 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003108 CAS Number: 2349-67-9 EINECS: 219-078-4 |