Stampa…
Methyl-N-methylanthranilate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl N-Methylanthranilate, Dimethyl anthranilate
OR28648-100G OR28648-500G OR28648-1KG
APOSOR28648-100GEA 16.1 EUR
APOSOR28648-100G APOSOR28648-500G APOSOR28648-1KG
Methyl-N-methylanthranilate
Methyl-N-methylanthranilate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Punto di ebollizione: 256…258 °C
Punto di fusione: 17…19 °C
Densità: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017183
CAS Number: 85-91-6
EINECS: 201-642-6