2-Chloro-5-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR28643-100G
OR28643-25G
OR28643-500G
APOSOR28643-100GEA
55.1
EUR
APOSOR28643-100G
APOSOR28643-25G
APOSOR28643-500G
2-Chloro-5-nitropyridine
2-Chloro-5-nitropyridine
Formula:
C₅H₃ClN₂O₂ Peso molecolare: 158.54 g/mol Punto di fusione: 105…108 °C Flash Pt: 158 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006240 CAS Number: 4548-45-2 EINECS: 224-908-3 |